Learn More
Mouse anti-Human IgD Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA190969
332.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11521062
  • 498.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Tonsil, Spleen. In general, the 0.05M borate, pH 8.0, containing 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide is a good diluent to use with most antibodies. Dilute acdording to the particular application being used.
Human IgD Monoclonal antibody specifically detects Human IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Human IgD
Monoclonal
0.18-0.19 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Purified Human IgD, d-chains
500 μL
Secondary
4° C, do not freeze
IgG1
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
IgD26
Unconjugated
Mouse
Protein A