Learn More
Rabbit anti-Human IgD (Heavy chain) Secondary Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA516400
140.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11335773
  • 210.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA5-16400 targets Human IgD (delta-Heavy Chain) in IHC (P) and WB applications and shows reactivity with Human samples. The PA5-16400 immunogen is igD isolated from a pool of normal human sera.
Human IgD (Heavy chain) Polyclonal antibody specifically detects Human IgD (Heavy chain) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgD (Heavy chain)
Polyclonal
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
IgD isolated from a pool of normal human sera
500 μL
Secondary
4° C
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Ig fraction