Learn More
Mouse anti-Human IgG (CH3 domain) Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA516557
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15295839
  • 463.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This product does not require protein digestion pre-treatment of paraffin embedded sections. This product does not require antigen retrieval using heat treatment prior to staining of paraffin embedded sections. Mouse anti Human IgG (CH3 Domain) antibody, clone A57H reacts with the CH3 domain of human IgG.
Human IgG (CH3 domain) Monoclonal antibody specifically detects Human IgG (CH3 domain) in Human samples. It is validated for ELISA, Hemagglutination Assay, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG (CH3 domain)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
pFc' from purified protein of Heavy Chain Disease
200 μg
Secondary
4° C, do not freeze
IgM
ELISA, Hemagglutination Assay, Western Blot
A57H