Learn More
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MII0303
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12838012
  • 720.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MII0303 targets Human IgG in ELISA, immunoprecipitation, and radioimmunoassay applications and shows reactivity with Human samples. The MII0303 immunogen is human Serum IgG. MII0303 was formerly sold as a Seradyn product.
Human IgG (H+L) Monoclonal antibody specifically detects Human IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA).
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG (H+L)
Monoclonal
5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Human Serum IgG
1 mg
Secondary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
IgG2a
ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA)
F37-5
Unconjugated
Mouse
Protein A