Learn More
Goat anti-Human IgG Fc Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A18830
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15480794
  • 113.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human IgG Fc Highly Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Human IgG Fc Highly Cross-Adsorbed in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG Fc Highly Cross-Adsorbed
Polyclonal
FITC
Goat
Affinity chromatography
RUO
Human
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.8
Gamma Immunoglobin Fc region
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.