Learn More
Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 650, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA510137
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13487287
  • 178.00 € / 500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to bovine, chicken, horse, mouse, rabbit, rat and sheep.
Human IgG Fc Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Human IgG Fc Cross-Adsorbed in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG Fc Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 650
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
Human
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Human IgG-Fc Fragment
500 μg
Secondary
4° C