missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 800, Invitrogen™

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen SA510140

118.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13417297

  • 178.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to bovine, chicken, horse, mouse, rabbit, rat and sheep.

Human IgG Fc Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Human IgG Fc Cross-Adsorbed in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Human IgG Fc Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 800
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
Human
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Human IgG-Fc Fragment
500 μg
Secondary
4° C
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote