Learn More
Rabbit anti-Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 550, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA510111
118.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13427267
  • 177.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to mouse and rat.
Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 550
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Human
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Human IgG-heavy and light chain
500 μg
Secondary
4° C