missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 680, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen SA510114

117.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13457267

  • 176.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to mouse and rat.

Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Human IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
DyLight 680
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Human
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Human IgG-heavy and light chain
500 μg
Secondary
4° C
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote