Learn More
Mouse anti-Human IgG3 Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA183242
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11584623
  • 261.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse anti Human IgG3 antibody, clone 5G12 recognizes human IgG3, hinge-region with no allotype restriction.
Human IgG3 Monoclonal antibody specifically detects Human IgG3 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
IgG3 purified from human plasma.
500 μg
Secondary
-20°C
IgG1
ELISA
5G12
Unconjugated
Mouse
Protein G