Learn More
Mouse anti-Human IgG4 Fc Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA182201
753.37 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11530123
  • 1130.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-82201 detects the Fc portion of human IgG4. No cross-reactivity is observed with human IgG1, IgG2, and IgG3 isotypes. A suggested histology positive control is tonsil tissue. This antibody reacts with Human, African green monkey, Cynomolgus monkey, Baboon, Chimpanzee and Rhesus Monkey IgG. Mouse anti Human IgG4 antibody, clone HP6025 recognizes the heavy chain of human IgG4, at an epitope in the Fc region. No cross-reactivity is observed with IgG1, IgG2, IgG3, IgM, IgA (Jefferis et al. 1985).
Human IgG4 Fc Monoclonal antibody specifically detects Human IgG4 Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG4 Fc
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.01% thimerosal
Purified IgG4
200 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG1
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
HP6025
HRP
Mouse
Protein A