Learn More
Mouse anti-Human IgG4 Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA134437
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11554143
  • 628.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
There is no cross reaction with human IgG1, IgG2 or IgG3 isotypes. A suggested positive control for this product is tonsil. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Human IgG4 Monoclonal antibody specifically detects Human IgG4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG4
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.002% Bromonitrodioxane, 0.002% Methylisothiazolone, 0.05% ProClin 300
Purified IgG4
100 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG1
ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
HP6025
HRP
Mouse
Protein A