Learn More
Goat anti-Human IgM Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA186071
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11513751
  • 442.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL.
Human IgM Polyclonal antibody specifically detects Human IgM in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgM
Polyclonal
Biotin
Goat
Affinity chromatography
RUO
Human
Liquid
ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
Proprietary Immunogen.
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.