Learn More
Mouse anti-Human IgM Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA119257
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11585020
  • 192.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human IgM Monoclonal antibody specifically detects Human IgM in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgM
Monoclonal
1 mg/mL
TBS with 15mM sodium azide; pH 8
IgM from human serum.
100 μg
Secondary
4° C, do not freeze
IgG2b
ELISA
MA2
Unconjugated
Mouse
sequential chromatography