Learn More
Rabbit anti-Human IgM (Heavy chain) Secondary Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A18911
123.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15420864
  • 185.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Human IgM (Heavy chain) Polyclonal antibody specifically detects Human IgM (Heavy chain) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgM (Heavy chain)
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Human
Liquid
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
> 4.5 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Human Mu immunoglobin
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.