Learn More
Mouse anti-Human IgM Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MII0402
489.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12858012
  • 734.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
By ELISA and WB, MA5-14712 does not react with Human IgG or Human IgA. MII0402 is also sold in a smaller package size (Product # MA5-14712). MII0402 was formerly sold as a Seradyn product.
Human IgM Monoclonal antibody specifically detects Human IgM in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgM
Monoclonal
Unconjugated
Immunoglobulin M, IgM
Purified Human Serum IgM
1 mg
Secondary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA), Western Blot
5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein A