Learn More
HPV Type 16 E2 Monoclonal Antibody (TVG 261), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA190531
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11580942
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-90531 detects HPV16 E2 from virus samples.
HPV Type 16 E2 Monoclonal antibody specifically detects HPV Type 16 E2 in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HPV Type 16 E2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Mouse
IgG fraction
RUO
Virus
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot
TVG 261
Unconjugated
HPV E2; HPV16; HPV-16; human papillomavirus
Vaccinia-E2 followed by intravenous injection of the maltose binding protein MBP-E2 (generated from an expression vector in which the E2 ORF was cloned in frame with malE).
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.