Learn More
Anti-Human STRO-1 (STRO-1), Proteintech
Artikelnummer. 30234044 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234044 500 μg 500 Mikrogramm
30236665 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30234044 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 651841IG500UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The STRO-1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human cd34 positive bone marrow cells of human STRO-1. This antibody recognizes human antigen. The STRO-1 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Spezifikation
Antigen STRO-1
Anwendungen Flow Cytometry
Klon STRO-1
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human CD34 positive bone marrow cells
Reinigungsverfahren Purified by precipitation and chromatography
Menge 500 μg
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment.
Produkttyp Flow Antibody
Form Liquid
Isotype IgM λ