Learn More
Humanin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA146256
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11563371
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Humanin Polyclonal antibody specifically detects Humanin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Humanin
Polyclonal
Unconjugated
MT-RNR2
BCL2L4; HN1; Humanin-like 1; humanin-like protein 1; mitochondrially encoded 16S RNA; MTRNR2; MT-RNR2; MTRNR2L1; MT-RNR2-like 1; MTRNR2-like 1; MT-RNR2-like protein 1; RNR2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
4550
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q8IVG9
MT-RNR2
Residues 9-24 of the human Humanin protein.