Learn More
HIP1R Monoclonal Antibody (1E1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA116750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11554392
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: HeLa whole cell lysate and rat brain homogenate, Hela whole cell lysate, antigen standard for IFT57 (transient overexpression lysate), rat brain protein.
HIP1R Monoclonal antibody specifically detects HIP1R in Bacteria, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIP1R
Monoclonal
7.7 mg/mL
ascites with 0.1% sodium azide
O75146, Q9JKY5
HIP1R
Human HIP1r-TALIN Homology Region (57 kDa).
RUO
29816, 81917, 9026
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
1E1
Unconjugated
HIP1R
AA410023; HIP12; HIP-12; Hip1r; HIP1-related protein; HIP3; huntingtin interacting protein 1 related; huntingtin interacting protein 12; Huntingtin-interacting protein 12; huntingtin-interacting protein 1-related protein; ILWEQ; KIAA0655; mKIAA0655
Mouse
100 μL
Primary
Bacteria, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1 κ