missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huntingtin Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA517247

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11506071

  • 420.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

It is not recommended to aliquot this antibody.

Huntingtin Polyclonal antibody specifically detects Huntingtin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Huntingtin
Polyclonal
Unconjugated
Htt
AI256365; C430023I11Rik; Hd; HD protein; HD protein homolog; Hdh; HTT; Huntingtin; huntingtin (Huntington disease); Huntingtin, myristoylated N-terminal fragment; Huntington disease gene homolog; huntington disease protein; huntington disease protein homolog; IT15; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
15194, 29424, 3064
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
14 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P42858, P42859, P51111
Htt
Synthetic peptide surrounding Pro1220 of human huntingtin.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote