Learn More
HuR Monoclonal Antibody (3A2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 390600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 10149112
  • 462.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
HuR Monoclonal antibody specifically detects HuR in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HuR
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2-7.4
Q15717
ELAVL1
Recombinant human HuR protein
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Western Blot
3A2
Unconjugated
ELAVL1
2410055N02Rik; ELAV (embryonic lethal, abnormal vision)-like 1 (Hu antigen R); ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 1 (Hu antigen R); ELAV like 1; ELAV like RNA binding protein 1; ELAV like RNA binding protein 1a; ELAV1; Elavl1; elavl1 protein; elavl1a; elav-like generic protein; ELAV-like protein 1; ELAV-like protein 1; ELAV-like protein 1a; elav-related A; Elra; embryonic lethal, abnormal vision, drosophila, homolog-like 1; embryonic lethal, abnormal vision-related A; etID309757.2; fa25f08; fb59a02; fc60g02; Hu antigen R; Hua; HU-antigen A; hu-antigen R; Human antigen R; HuR; melG; ribonucleoprotein; W91709; wu:fa25f08; wu:fb59a02; wu:fc60g02; zHuA
Mouse
Protein A
RUO
1994
-20°C