Learn More
HUS1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA522306
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13289788
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, C8D30. Predicted reactivity: Mouse (85%), Rat (86%), Pig (86%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
HUS1 Polyclonal antibody specifically detects HUS1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HUS1
Polyclonal
Unconjugated
HUS1
Checkpoint protein HUS1; hHUS1; Hus1; HUS1 checkpoint clamp component; HUS1 checkpoint homolog; HUS1 checkpoint homolog (S. pombe); Hus1 homolog; Hus1 homolog (S. pombe); HUS1 protein; hus1+-like protein; mHUS1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
15574, 3364, 498411
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.71 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O60921, Q8BQY8
HUS1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 273 of HUS1 (Uniprot ID#O60921)
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat