Learn More
HUS1B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543917
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15556282
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: ELFIHVSGTV ARLAKVCVLR VRPDSLCFGP AGSGGLHEAR LWCEVRQGAF Sequence homology: Human: 100%
HUS1B Polyclonal antibody specifically detects HUS1B in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HUS1B
Polyclonal
Unconjugated
Hus1b
Checkpoint protein HUS1B; hHUS1B; HUS1 checkpoint clamp component B; HUS1 checkpoint homolog b; HUS1 checkpoint homolog b (S. pombe); Hus1 homolog b (S. pombe); Hus1b; MGC126746; MGC126748; mHUS1B; RP11-532F6.1
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
135458
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8NHY5
Hus1b
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human HUS1B