Learn More
HYAL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA530283
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13444777
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Predicted reactivity: Mouse (88%), Rat (88%), Pig (93%), Sheep (91%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (91%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
HYAL2 Polyclonal antibody specifically detects HYAL2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HYAL2
Polyclonal
Unconjugated
HYAL2
AI256841; AU020858; AW555733; HYAL2; Hyal-2; Hyaluronidase; hyaluronidase 2; hyaluronidase-2; hyaluronoglucosaminidase 2; hyaluronoglucosaminidase-2; LUCA2; LuCa-2; lung carcinoma protein 2; lysosomal hyaluronidase; PH20 homolog; PH-20 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
15587, 8692
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O35632, Q12891
HYAL2
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 127 and 375 of Human HYAL2
100 μL
Primary
Human, Mouse