Learn More
HYOU1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10585140
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HYOU1 Polyclonal antibody specifically detects HYOU1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HYOU1
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q9Y4L1
HYOU1
KLH conjugated synthetic peptide between 274-303 amino acids from the central region of human HYOU1
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
HYOU1
140 kDa Ca(2+)-binding protein; 150 kDa oxygen-regulated protein; 150-kDa oxygen regulated protein; 170 kDa glucose regulated protein GRP170; 170 kDa glucose-regulated protein; AI415631; Cab140; calcium binding protein 140; calcium binding protein, 140 kDa; CBP-140; DKFZp686N08236; FLJ94899; FLJ97572; Grp 170; Grp170; GRP-170; HSP 12A; HSP12A; HYOU1; hypoxia up-regulated 1; hypoxia up-regulated protein 1; Orp 150; Orp150; ORP-150; oxygen regulated protein (150kD)
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
10525
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles