Learn More
DRICH1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA528804
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13412927
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: hypothetical protein LOC51233 tansfected 293T cell. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
DRICH1 Polyclonal antibody specifically detects DRICH1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
DRICH1
Polyclonal
Unconjugated
DRICH1
aspartate rich 1; aspartate-rich 1; aspartate-rich protein 1; C22orf43; DRICH1; KB-208E9.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51233
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q6PGQ1
DRICH1
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 166 and 229 of Human hypothetical protein LOC51233