missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IkB zeta Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA517139

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11521611

  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

It is not recommended to aliquot this antibody.

IkB zeta Polyclonal antibody specifically detects IkB zeta in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

IkB zeta
Polyclonal
Unconjugated
NFKBIZ
AA408868; FLJ30225; FLJ34463; Ikappa B-zeta variant 3; ikappaBzeta; I-kappa-B-zeta; IkappaB-zeta; IKBZ; ikB-zeta; IL-1 inducible nuclear ankyrin-repeat protein; INAP; Mail; molecule possessing ankyrin repeats induced by lipopolysaccharide; molecule possessing ankyrin-repeats induced by lipopolysaccharide; NF-kappa-B inhibitor zeta; NFKB inhibitor zeta; NFKBIZ; nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B cells inhibitor, zeta; nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, zeta; OTTHUMP00000214340; RGD1310834
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64332
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
86 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q9BYH8
NFKBIZ
Synthetic peptide corresponding to residues at the amino terminus of human IkB zeta.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote