Learn More
IFN-γ Maus-Anti-Human, V450, Klon: B27, BD
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  BD Biosciences 560371
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15800149
  • 520.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
05-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der B27-Antikörper reagiert mit humanem Interferon-γ (IFN-γ). Dies ist ein neutralisierender Antikörper. Die Verwendung von B27-Antikörpern für die Epitopkartierung von humanem IFN-γ wurde beschrieben. Es wurde berichtet, dass der B27-Antikörper nicht an denaturierte IFN-γ bindet. Der Antikörper ist an BD Horizon™ V450 konjugiert, der für den Einsatz in mehrfarbigen Durchflusszytometrie-Versuchen entwickelt wurde und exklusiv bei BD Biosciences erhältlich ist. Wird von einem violetten Laser (Ex Max. 406 nm) angeregt und hat bei 450 nm einen Em Max. Anstelle von Pacific Blue™ Konjugaten lassen sich Konjugate mit BD Horizon™ V450 verwenden.
Wirtsarten: Maus
Klon: B27
Isotyp: IgG1 κ
Spezies-Reaktivität: Human
Immunogen: Humanes rekombinantes IFN-γ-Protein
Immunzytochemie, intrazelluläre Färbung
Spezifikation
Spezifikation
IFN-γ
B27
Wässrige Pufferlösung mit Proteinstabilisator und ≤0.09 % Natriumazid
Maus
IgG1, κ
RUO
Unverdünnt bei 4° C lagern und vor längerer Lichteinwirkung schützen. Nicht einfrieren.
Monoklonal
Durchflusszytometrie
V450
Affinitätsgereinigt
Humanes rekombinantes FN-γ-Protein
120 Tests
Immunologie
Primär
Human
Videos
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.