Learn More
anti-IgG1 λ1, Hamster , BUV395, Isotype Control, Clone: G235-2356, BD
Marke:  BD Biosciences 564075
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15833339
  • 525.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Hamster
Clone: G235-2356
Isotype: IgG1, λ1
Immunogen: Trinitrophenol-KLH
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry
G235-2356
Brilliant Ultraviolet 395
Trinitrophenol-KLH
50 μg
Isotype Control (Primary)
IgG1 λ1
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.