missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-IgG1 κ Mouse, APC, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD

Marke:  BD Biosciences 555751

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 12840460

  • 615.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1, κ

Flow Cytometry, Isotype Control

Spezifikation

Spezifikation

Flow Cytometry
APC
Affinity Purified
Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
MOPC-21
Mouse
100 Tests
IgG1 κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote