Learn More
anti-IgG1 κ, Mouse, FITC, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD
338.00 € - 347.00 €
Spezifikation
Klon | MOPC-21 |
---|---|
Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot |
Konjugat | FITC |
Wirtsspezies | Mouse |
Isotype | IgG1 κ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10014743
|
BD Biosciences
554679 |
0.1 mg |
347.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15856738
|
BD Biosciences
551954 |
50 Tests |
338.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Non-human primate
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Spezifikation
MOPC-21 | |
FITC | |
IgG1 κ | |
Undiluted at 4°C |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Mouse | |
Affinity Purified |