Learn More
anti-IgG1 κ, Mouse, R-PE, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD
275.00 € - 560.00 €
Spezifikation
Klon MOPC-21
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Konjugat R-PE
Wirtsspezies Mouse
Zielspezies Non-human Primate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15817838
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554680
0.1 mg
560.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15886648
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
551436
50 Tests
275.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Non-human primate
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Spezifikation
Spezifikation
MOPC-21
R-PE
Non-human Primate
Affinity Purified
Flow Cytometry, Western Blot
Mouse
IgG1 κ
Undiluted at 4°C