missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-IgG1, κ, Rat, Alexa Fluor™ 647, Clone: R3-34, BD

Artikelnummer. 15869018
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15869018 0.1 mg 1 Stück
15809088 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15869018 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 557731

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The immunoglobulin from the R3-34 hybridoma was identified as a non-reactive clone, following immunization with mouse Ig. The R3-34 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

Host Species: Rat
Clone: R3-34
Isotype: IgG1 κ

Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klon R3-34
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 647
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Inhalt und Lagerung Undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.