Learn More
anti-IgG2a, κ, APC, Clone: G155-178, BD
Marke:  BD Biosciences 555576
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15878278
  • 451.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IgG3 κ isotype control antibody is specific for the β-2 - 6-linked Fructosan. The transplantable plasmacytoma J606 was induced by inraperitoneal injection of mineral oils into BALB/c mice. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody
development only or reported in the literature.
Flow Cytometry, Isotype Control
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry
APC
Affinity Purified
Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
G155-178
Mouse
100 Tests
IgG2a κ