Learn More
IGHA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514361
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10477780
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IGHA1 Polyclonal antibody specifically detects IGHA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IGHA1
Polyclonal
Unconjugated
IGHA1
IgA1; IGHA1; IGHA2; immunoglobulin heavy constant alpha 1; immunoglobulin heavy constant alpha 2 (A2m marker)
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
3493
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.0 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P01876
IGHA1
KLH conjugated synthetic peptide between 257-286 amino acids from the C-terminal region of human IGHA1
400 μL