Learn More
Mouse anti-Human IgM Fc Secondary Antibody, PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA110381
179.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12322393
  • 269.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human IgM Fc Monoclonal antibody specifically detects Human IgM Fc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgM Fc
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Purified human IgM.
100 μg
Secondary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
IgG1
Flow Cytometry
CH2
PE
Mouse
Size-exclusion chromatography