Learn More
anti-IgM κ, Rat, FITC, Clone: R4-22, Isotype Control, BD
Marke:  BD Biosciences 553942
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15817488
  • 495.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The R4-22 antibody has unknown specificity.
Host Species: Rat
Clone: R4-22
Isotype: IgM, κ
Immunogen: Pooled Mouse Ig
Cytotoxicity Assay, Isotype Control
Spezifikation
Spezifikation
Cytotoxicity Assay
0.5mg/mL
Rat
Affinity Purified
Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.
R4-22
FITC
Pooled Mouse Ig
0.25 mg
IgM κ