missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKK epsilon Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA519964

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 12888172

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

In Western blot applications, this antibody detects a band at ∽80kDa. A suggested positive control is Jurkat cell lysate. PA5-19964 can be used with blocking peptide PEP-0089.

IKK epsilon Polyclonal antibody specifically detects IKK epsilon in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

IKK epsilon
Polyclonal
Unconjugated
IKBKE
AW558201; I-kappa-B kinase epsilon; Ikbke; IKKE; IKK-E; IKKepsilon; IKK-epsilon; IKKI; IKK-i; IKK-related kinase epsilon; inducible I kappa-B kinase; inducible IkappaB kinase; inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase epsilon; inhibitor of kappaB kinase epsilon; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit epsilon; KIAA0151; RP11-534L20.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9641
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q14164
IKBKE
A peptide corresponding to amino acids 701 to 716 of human IKK epsilon/IKK-i.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote