Learn More
IL-13 Monoclonal Antibody (32007), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific MA523560
236.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15533252
  • 354.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-13 Monoclonal antibody specifically detects IL-13 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IL-13
Monoclonal
PE
Il13
ALRH; ALRH antibody; BHR1; il 13; Il13; Il-13; IL-13; cytokine; ILN; Interleukin; interleukin 13; Interleukin13; interleukin-13; interleukin-13 precursor; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; NC30 antibody; P600; P600 antibody; T-cell activation protein P600
Mouse
Protein A/G
RUO
3596
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
32007
Buffered saline solution with BSA and 0.09% sodium azide
P35225
Il13
Human IL-13
100 Tests