missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-25 Monoclonal Antibody (68C1039.2), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA141067

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11569782

  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Suggested positive control: antigen standard for IL25 (transient overexpression lysate), mouse testis.

IL-25 Monoclonal antibody specifically detects IL-25 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

IL-25
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Q9H293
IL25
Synthetic peptide corresponding to residues 115-132 of human IL-17E.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
68C1039.2
Unconjugated
IL25
D17Wsu104e; il 17e; Il17e; IL-17E; Il25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17E; interleukin 25; interleukin-17E; Interleukin-25; Ly6elg; Mydgf; myeloid derived growth factor; myeloid-derived growth factor; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272; UPF0556 protein C19orf10 homolog
Mouse
Protein G
RUO
140806, 64806
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote