Learn More
IL17RA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534571
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15395491
  • 518.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is A-20 cell lysate. PA5-34571 can be used with blocking peptide PEP-1614.
IL17RA Polyclonal antibody specifically detects IL17RA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL17RA
Polyclonal
Unconjugated
Il17ra
AW538159; CANDF5; CD127; CD217; CDw217; hIL-17R; IL-17 receptor A; IL17R; Il17ra; IL-17RA; interleukin 17 receptor A; interleukin-17 receptor A; MGC10262; VDw217
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16172, 23765, 312679
4° C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q60943, Q96F46
Il17ra
An 18 amino acid peptide near the amino terminus of human IL-17RA
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat