Learn More
IL18R1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA124812
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11525523
  • 514.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
IL18R1 Polyclonal antibody specifically detects IL18R1 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL18R1
Polyclonal
Unconjugated
Il18r1
CD218 antigen-like family member A; CD218a; CDw218a; cytokine receptor; IL1 receptor-related protein; Il18r1; IL-18R1; IL-18R-1; IL18RA; Il18ralpha; IL-18R-alpha; IL18Ralpha2; IL1RRP; IL-1Rrp; IL1R-rp; interleukin 1 receptor related protein; interleukin 18 receptor 1; Interleukin-18; interleukin-18 receptor 1; Interleukin-18 receptor alpha
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
8809
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with no preservative
Q13478
Il18r1
Recombinant, full length human IL18R1 protein expressed in mouse NSO cells.
25 μg