Learn More
IL-19 Monoclonal Antibody (350105), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524093
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15563782
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant humanIL-19 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.
IL-19 Monoclonal antibody specifically detects IL-19 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL-19
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q8CJ70
IL19
E. coli-derived recombinant mouse IL-19 Leu25-Ala176
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry, Western Blot
350105
Unconjugated
IL19
il 19; IL-10C; IL19; IL-19; ILN; Interleukin; interleukin 19; Interleukin19; interleukin-19; MDA1; MDA-1; melanoma differentiation associated protein-like protein; melanoma differentiation-associated protein-like protein; NG.1; ZMDA1
Rat
Protein A/G
RUO
329244
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized