Learn More
IL-22 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA121356
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11556392
  • 560.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Human spleen and tonsil.
IL-22 Polyclonal antibody specifically detects IL-22 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
IL-22
Polyclonal
Unconjugated
IL22
Cytokine Zcyto18; EGK_03903; il 22; IL-10-related T-cell-derived inducible factor; IL-10-related T-cell-derived-inducible factor; IL-21; IL22; IL-22; Il22a; IL-22a; IL-D110; ILN; ILTIF; IL-TIF; ILTIF alpha; IL-TIF alpha; ILTIFa; Interleukin; interleukin 10-related T cell-derived inducible factor; interleukin 22; Interleukin22; interleukin-22; Interleukin-22a; RGD1561292; TIFa; TIFIL-23; UNQ3099/PRO10096; ZCYTO18
Goat
Affinity chromatography
RUO
50616, 50929
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
0.01M potassium phosphate with 0.14M NaCl, 1mg/mL BSA and 0.1% sodium azide
Q9GZX6, Q9JJY9
IL22
Synthetic peptide of Human IL22 C terminal amino acids 148-177 [LKDTVKKLGESGEIKAIGELDLLFMSLRNA]
50 μg
Primary
Human, Mouse