Learn More
IL-23 p19 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520239
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12838402
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is mouse pancreas tissue lysate. PA5-20239 can be used with blocking peptide PEP-0358.
IL-23 p19 Polyclonal antibody specifically detects IL-23 p19 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL-23 p19
Polyclonal
Unconjugated
IL23A
il 23; IL 23 A; IL12B; Il-12b; Il12p40; Il-12p40; il23; IL-23; IL-23 subunit alpha; IL23A; IL-23A; IL-23-A; IL23P19; IL-23p19; ILN; Interleukin; interleukin 12B; interleukin 23 p19 subunit; interleukin 23 subunit alpha; interleukin 23, alpha subunit p19; interleukin-23 subunit alpha; Interleukin-23 subunit p19; interleukin-six, G-CSF related factor; JKA3 induced upon T-cell activation; MGC79388; P19; p40; RP23-388G23.1; SGRF; UNQ2498/PRO5798
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51561, 83430
4° C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q9EQ14, Q9NPF7
IL23A
A 17 amino acid peptide from near the amino terminus of human IL-23.
100 μg
Primary
Human, Mouse