Learn More
IL24 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA141066
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11548051
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: Jurkat, antigen standard for IL24 (transient overexpression lysate), Jurkat whole cell lysate.
IL24 Polyclonal antibody specifically detects IL24 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IL24
Polyclonal
Unconjugated
IL24
C49A; Cytokine-like protein Mob-5; FISP; IL 24; IL10B; Il24; IL-24; IL-4-induced secreted protein; interleukin 24; interleukin-24; Mda7; MDA-7; melanocyte-associated Mda-7; melanoma differentiation-associated gene 7 protein; Mob5; ST16; suppression of tumorigenicity 16 (melanoma differentiation); Suppression of tumorigenicity 16 protein; Th2-specific cytokine FISP
Rabbit
Protein G
RUO
11009
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% gelatin and 0.05% sodium azide
Q13007
IL24
udSynthetic peptide corresponding to aa 123-136 of human IL-24.
100 μg
Primary
Human, Non-human Primate