Learn More
IL-27 Monoclonal Antibody (307426), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific MA523587
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15503282
  • 396.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL-27 Monoclonal antibody specifically detects IL-27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IL-27
Monoclonal
FITC
Ebi3
cytokine receptor; EBI3; EBI-3; EBV-induced gene 3 protein; Epstein-Barr virus induced 3; Epstein-Barr virus induced gene 3; Epstein-Barr virus induced gene 3 (similar to Interleukin-27 beta chain precursor); epstein-Barr virus-induced gene 3 protein; Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein homolog; Il27; IL-27; IL27 p28; IL-27 p28 subunit; IL27 subunit; IL-27 subunit alpha; IL-27 subunit beta; Il27a; IL-27A; IL-27-A; IL27-A; Il27b; IL-27B; IL27p28; IL-27p28; Il30; IL35 subunit; ILN; Interleukin; interleukin 27; interleukin 30; interleukin-27 subunit alpha; Interleukin-27 subunit beta; interleukin-30; MGC71873; M-IL-27 (p28); p28; RGD1561420
Mouse
Protein A/G
RUO
10148, 246778
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
307426
Buffered saline solution with BSA and 0.09% sodium azide
Q14213, Q8NEV9
Ebi3, IL27
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-27 Arg21-Lys229 of EBI-3 and Phe29-Pro243 of p28
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG2a