Learn More
CD25 Monoclonal Antibody (B-B10), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen AHR0024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10597813
  • 433.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD25 Monoclonal antibody specifically detects CD25 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization.
Spezifikation
Spezifikation
CD25
Monoclonal
1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.2
P01589
IL2RA
PHA activated T cells.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry, Neutralization
B-B10
Unconjugated
IL2RA
ADA; ADA1; Adenosine aminohydrolase; adenosine deaminase; CD25; CD25 antigen; cytokine receptor; IDDM10; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; il-2 receptor alpha; IL-2 Receptor alpha chain; IL-2 receptor alpha subunit; IL2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL2R; IL-2R alpha; IL-2R alpha chain; IL2R subunit alpha; IL-2R subunit alpha; Il2ra; IL-2RA; IL-2-RA; IL2-RA; Il2ra antibody; IL2RAC; IMD41; interleukin 2 receptor; interleukin 2 receptor alpha chain; interleukin 2 receptor subunit alpha; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin 2 receptor, alpha chain; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor alpha chain; interleukin-2 receptor alpha subunit; interleukin-2 receptor beta chain; Interleukin2 receptor subunit alpha; interleukin-2 receptor subunit alpha; Ly-43; p55; p55 chain; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; TCGFR
Mouse
purified
RUO
3559
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.