Learn More
CD123 Mouse anti-Human, PE, Clone: 6H6, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A16399
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15216084
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
CD123
Monoclonal
PE
RP11-261P4.2, CD123, IL3R, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, hIL-3Ra
Mouse
RUO
3563
Store at 2 - 8 °C.
IgG1 κ
Flow Cytometry
6H6
PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide
IL3RA
25 Tests